Documents
LIFH3031A5AF
Life Chemicals Inc.
2-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-chloro-2-pyrazinyl)-4-methylpiperazine
Inchi Code
1S/C9H13ClN4/c1-13-4-6-14(7-5-13)9-8(10)11-2-3-12-9/h2-3H,4-7H2,1H3
Clé InChI
QKGVXLAHFBSFHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid