Key Documents
LIF948329718
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2,4,6-trimethylpyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4,6-trimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-7(9)5(2)11-6(3)8(4)10/h10H2,1-3H3
Clé InChI
LWQMPVLNASWTTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid