Principaux documents
LIF945291211
Life Chemicals Inc.
3-(1H-pyrazol-1-yl)butan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(3-4-8)10-6-2-5-9-10/h2,5-7H,3-4,8H2,1H3
Clé InChI
OAHMSQXNAIPBGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil