Documents
LIF509447105
Life Chemicals Inc.
6-tert-butyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-tert-butyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-5-7(11)10-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
TUDXTYPISQDTPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid