Key Documents
LIF509444623
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[1-(2-hydroxyethyl)piperidin-4-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)13-10-4-6-14(7-5-10)8-9-15/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,13,16)
Clé InChI
DDAYUMXPDZXTIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid