Key Documents
LIF491378818
Life Chemicals Inc.
2-ethynylthiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H3NS/c1-2-5-6-3-4-7-5/h1,3-4H
Clé InChI
CDFUVXUAFYQGMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid