Principaux documents
LIF444784720
Life Chemicals Inc.
5-(chloromethyl)-2-trityl-2H-tetrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.85
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-2-trityl-2H-tetraazole
Inchi Code
1S/C21H17ClN4/c22-16-20-23-25-26(24-20)21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Clé InChI
CQOAMXQYKCRSFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid