Principaux documents
LIF444784342
Life Chemicals Inc.
2-(2,6-dioxopiperidin-1-yl)ethane-1-sulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dioxopiperidin-1-yl)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO5S/c9-6-2-1-3-7(10)8(6)4-5-14(11,12)13/h1-5H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
POSRCUWTKPXGRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid