Key Documents
LIF443508491
Life Chemicals Inc.
[(1-pyrazin-2-ylpiperidin-4-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(2-pyrazinyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c11-7-9-1-5-14(6-2-9)10-8-12-3-4-13-10/h3-4,8-9H,1-2,5-7,11H2
Clé InChI
VUCQVGAIMMSEGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid