Key Documents
LIF443508490
Life Chemicals Inc.
2-[4-(aminomethyl)piperidin-1-yl]nicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(aminomethyl)-1-piperidinyl]nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H16N4/c13-8-10-3-6-16(7-4-10)12-11(9-14)2-1-5-15-12/h1-2,5,10H,3-4,6-8,13H2
Clé InChI
YBQRQUYZZBTVAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid