Principaux documents
LIF432341916
Life Chemicals Inc.
3,4-dimethylbenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dimethylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
RGAKSNQOIIYQRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid