Key Documents
LIF432341695
Life Chemicals Inc.
[1-(1-phenylethyl)azetidine-3,3-diyl]dimethanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(1-phenylethyl)azetidine-3,3-diyl)dimethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)14-7-13(8-14,9-15)10-16;/h2-6,11,15-16H,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
FARURDGVRMEZEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid