Principaux documents
LIF432341656
Life Chemicals Inc.
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.64
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-5(2)11-6(3)4-7(10-11)8(9)12/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
NUQFWNQEWXKIOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid