Principaux documents
LIF372154973
Life Chemicals Inc.
2,7-Dichloro-4-methoxy-benzothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2,7-dichloro-4-methoxy-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NOS/c1-12-5-3-2-4(9)7-6(5)11-8(10)13-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
XZCUZHHYCQCYKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid