Documents
LIF372153640
Life Chemicals Inc.
(3-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
QKGIPEQAFOXGSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid