Principaux documents
LIF372152705
Life Chemicals Inc.
3-bromo-1lambda6-thiolane-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.07
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H7BrO2S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
IPOKQKBJDASROB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid