Key Documents
KEY466132875
Key Organics / BIONET
1-[(2-fluorophenyl)methyl]imidazolidine-2,4,5-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C10H7FN2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)5-13-9(15)8(14)12-10(13)16/h1-4H,5H2,(H,12,14,16)
Clé InChI
PEQUSLQIJCGLIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-007