Principaux documents
KEY465202877
Key Organics / BIONET
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]-2-phenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.28
Numéro MDL:
Iupac Name
[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy](phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O5/c1-19-10-8-11(20-2)16-14(15-10)21-12(13(17)18)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,12H,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
IDLITGCUZZUBBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2156