Principaux documents
KEY465202113
Key Organics / BIONET
2-{[2-(cyclohexylsulfanyl)-5-nitrophenyl]methylidene}propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.38
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(cyclohexylsulfanyl)-5-nitrobenzylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C16H15N3O2S/c17-10-12(11-18)8-13-9-14(19(20)21)6-7-16(13)22-15-4-2-1-3-5-15/h6-9,15H,1-5H2
Clé InChI
OKGKWLQNLVWVQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0800
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0800