Principaux documents
KEY465201794
Key Organics / BIONET
4-acetyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-acetyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-6(13)7-3-4-9(16-2)11-8(7)5-10(17-11)12(14)15/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
DCJZCFGUIUGHOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9P-947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9P-947