Principaux documents
KEY465201590
Key Organics / BIONET
methyl 3-[(2-phenylethyl)carbamoyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.33
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-{[(2-phenylethyl)amino]carbonyl}benzoate
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-21-17(20)15-9-5-8-14(12-15)16(19)18-11-10-13-6-3-2-4-7-13/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
BCCKIIRLHFEWLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GH-0059
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GH-0059