Principaux documents
KEY465201563
Key Organics / BIONET
4-ethenyl-3-methyl-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-(methylsulfanyl)-4-vinyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S2/c1-4-6-5(2)7(8(10)11)13-9(6)12-3/h4H,1H2,2-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
YYBMYUZFQKZPKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-1627
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-1627