Key Documents
KEY465201232
Key Organics / BIONET
[(4E)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ylidene]amino methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(6-methyl-2H-thiochromen-4-yl)-O-(methylsulfonyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C11H13NO3S2/c1-8-3-4-11-9(7-8)10(5-6-16-11)12-15-17(2,13)14/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
Clé InChI
XLEHXCUHCYANBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-1159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-1159