Principaux documents
KEY465200590
Key Organics / BIONET
N3,N3,N5,N5-tetramethyl-1-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N~3~,N~3~,N~5~,N~5~-tetramethyl-1-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C13H16F3N5O2S/c1-19(2)11-17-12(20(3)4)21(18-11)24(22,23)10-7-5-6-9(8-10)13(14,15)16/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
NUKFPHZUWRCJGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9J-024
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9J-024