Principaux documents
KEY465199736
Key Organics / BIONET
N-[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]-N-phenylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.43
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethyl]-N-phenylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C18H20N2O4S/c21-18(19-11-13-24-14-12-19)15-20(16-7-3-1-4-8-16)25(22,23)17-9-5-2-6-10-17/h1-10H,11-15H2
Clé InChI
SLQLMOVNZBCYNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8K-392S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8K-392S