Principaux documents
KEY465198270
Key Organics / BIONET
1-{5-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]thiophen-2-yl}ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.42
Numéro MDL:
Iupac Name
1-{5-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-2-thienyl}ethanone
Inchi Code
1S/C17H20N2O2S/c1-13(20)16-7-8-17(22-16)19-11-9-18(10-12-19)14-3-5-15(21-2)6-4-14/h3-8H,9-12H2,1-2H3
Clé InChI
XGRRAPBDAGINAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0834
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0834