Principaux documents
KEY465197790
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)amino]methylidene}propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.3
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl 2-[(1,3-benzodioxol-5-ylamino)methylene]malonate
Inchi Code
1S/C15H17NO6/c1-3-19-14(17)11(15(18)20-4-2)8-16-10-5-6-12-13(7-10)22-9-21-12/h5-8,16H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
XQBHPGINZRUJMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-043
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-043