Principaux documents
KEY465196490
Key Organics / BIONET
3-(4-methylbenzenesulfonyl)quinolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.37
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C16H14N2O2S/c1-11-6-8-13(9-7-11)21(19,20)15-10-12-4-2-3-5-14(12)18-16(15)17/h2-10H,1H3,(H2,17,18)
Clé InChI
SRVSOPAGFZARNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0838
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0838