Principaux documents
KEY465194657
Key Organics / BIONET
2-(4-cyclohexylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-cyclohexylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H20N2O2/c23-20(24)17-10-11-19-21-18(13-22(19)12-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h6-14H,1-5H2,(H,23,24)
Clé InChI
BMBWTCBOJUSNPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-0821
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0821