Key Documents
KEY465193626
Key Organics / BIONET
1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-ol
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c18-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)16-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,18H
Clé InChI
BWLTYPQWNLIJTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1152
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1152