Principaux documents
KEY465193426
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(quinolin-3-yl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-3-(3-quinolinyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-16-13(15)7-6-10-8-11-4-2-3-5-12(11)14-9-10/h2-9H,1H3/b7-6+
Clé InChI
GVXTZYRMZZIIKT-VOTSOKGWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0147
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0147