Principaux documents
KEY458251715
Key Organics / BIONET
4-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H6N2S2/c8-7-9-5(4-11-7)6-2-1-3-10-6/h1-4H,(H2,8,9)
Clé InChI
XRNPDKQNHIKARG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0841
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0841