Principaux documents
KEY458251418
Key Organics / BIONET
4-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c11-10-2-1-9(7-12-10)8-13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
Clé InChI
SGGCJTJHZSXKJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0842
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0842