Principaux documents
KEY448894263
Key Organics / BIONET
2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-propynylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h1,3-6H,7H2,(H,11,12)
Clé InChI
QCLWCSQPKMQSOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-162C
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-162C