Principaux documents
KEY428742082
Key Organics / BIONET
5-tert-butyl 3-ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.34
Numéro MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl 3-ethyl 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5(4H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-5-20-12(18)10-8-15-17-7-6-16(9-11(10)17)13(19)21-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3
Clé InChI
CXWBUPNZOYLFSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4830