Principaux documents
KEY428412346
Key Organics / BIONET
N-(4-bromo-3-cyanophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.13
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-bromo-3-cyanophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O2S/c1-14(12,13)11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
YTKILGANNUYKRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4230
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4230