Key Documents
KEY428075985
Key Organics / BIONET
5-octyl-1,3,5-triazinane-2-thione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.39
Numéro MDL:
Iupac Name
5-octyl-1,3,5-triazinane-2-thione
Inchi Code
1S/C11H23N3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-9-12-11(15)13-10-14/h2-10H2,1H3,(H2,12,13,15)
Clé InChI
VPZSFUAFZXTUTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2382
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2382