Key Documents
KEY267019886
Key Organics / BIONET
2-[6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.2
Numéro MDL:
Pf
222
Iupac Name
2-[6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9F3N4O/c11-10(12,13)6-1-2-8-15-7(3-9(18)16-14)5-17(8)4-6/h1-2,4-5H,3,14H2,(H,16,18)
Clé InChI
BXPIUMAVBGACLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0213
Melting Point
222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0213