Principaux documents
KEY240887136
Key Organics / BIONET
4-chloro-7-nitro-1H-indazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.59
Numéro MDL:
Pf
234 - 236
Iupac Name
4-chloro-7-nitro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4O2/c8-3-1-2-4(12(13)14)6-5(3)7(9)11-10-6/h1-2H,(H3,9,10,11)
Clé InChI
IUSPKTIVYGCXMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0726
Melting Point
234 - 236
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0726