Principaux documents
KEY187620340
Key Organics / BIONET
5-chloro-6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN4/c10-6-3-5-8(11)13-14-9(5)12-7(6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,11,12,13,14)
Clé InChI
GQCSDBLOEWYZNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AD-5013
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AD-5013