Principaux documents
KEY182144882
Key Organics / BIONET
2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.19
Numéro MDL:
Pf
263 - 265
Iupac Name
2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c1-5-9(12)11-7-4-6(10(13)14)2-3-8(7)15-5/h2-5H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
JDFHPMWWJCAFQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0749
Melting Point
263 - 265
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0749