Principaux documents
KEY154404494
Key Organics / BIONET
3-(3-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)acrylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(3-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-9-6-7(3-4-10(13)14)5-8(12)11(9)16-2/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)/b4-3+
Clé InChI
XPEVBCFMEHTNHN-ONEGZZNKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2341
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2341