Principaux documents
KEY061970181
Key Organics / BIONET
2-(4-methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Pf
97 - 100
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-16-12-6-4-10(5-7-12)13-11(9-15)3-2-8-14-13/h2-9H,1H3
Clé InChI
WMJFIXDFODEDNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0733
Melting Point
97 - 100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0733