Principaux documents
KEY040898114
Key Organics / BIONET
6-chloro-3-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.74
Numéro MDL:
Pf
315
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-10-15(17(20)21)13-9-12(18)7-8-14(13)19-16(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
CDZCTMBUDWLODM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-0931
Melting Point
315
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0931