Principaux documents
KEY007387424
Key Organics / BIONET
4-[(2-fluorophenyl)methoxy]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.24
Numéro MDL:
Pf
80 - 81
Iupac Name
4-[(2-fluorobenzyl)oxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO/c15-14-4-2-1-3-12(14)10-17-13-7-5-11(9-16)6-8-13/h1-8H,10H2
Clé InChI
RNXALKZCAFDYQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0307
Melting Point
80 - 81
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0307