Principaux documents
JWPH942F4255
J & W Pharmlab LLC
2,2-Dimethyl-propionic acid 2-vinyl-hex-5-enyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-vinylhex-5-en-1-yl pivalate
Inchi Code
1S/C13H22O2/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)13(3,4)5/h6-7,11H,1-2,8-10H2,3-5H3
Clé InChI
OCURWWAZIIKISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472