Principaux documents
JWPH74A3E199
J & W Pharmlab LLC
3,4-Dihydro-1H-isoquinoline-2,5-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester 5-methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.35
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyl) 5-methyl 3,4-dihydroisoquinoline-2,5(1H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-8-12-11(10-17)6-5-7-13(12)14(18)20-4/h5-7H,8-10H2,1-4H3
Clé InChI
HYDKGXZAXQZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0488
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0488