Principaux documents
JWPH57C9E2F7
J & W Pharmlab LLC
2,2-Difluoro-cyclopropanecarboxylic acid benzyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.2
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10F2O2/c12-11(13)6-9(11)10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
BGIXDTNDARBZPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0936
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0936