Principaux documents
JWPH3249EC9D
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-5-ethyl-thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-ethyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNS/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GTUCNDIOXDOBPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0325
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0325