Principaux documents
JWPH3249D897
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-11-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
ONKFKUCOEAJPJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0421
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0421